Få mere at vide
3-amino-6-chloropyridazin, 98%
Artikelnummer. 11499482
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499482 5 g 5g
11489482 1 g 1g
11409492 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499482 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10185.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5469-69-2 | C4H4ClN3 | 129,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5469-69-2
Molekylær formel C4H4ClN3
Molekylvægt (g/mol) 129.55
MDL nummer MFCD00051506
InChI nøgle DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-chloropyridazine, 3-pyridazinamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridazinamine, 6-amino-3-chloropyridazine, 6-chloro-3-aminopyridazine, 6-chloropyridazin-3-ylamine, 6-chloro-pyridazin-3-ylamine, unii-ijs443slzg, 3-chloro-6-pyridazinamine, 6-chloro-3-pyridazinylamine
PubChem CID 21643
IUPAC navn 6-chlorpyridazin-3-amin
SMIL NC1=CC=C(Cl)N=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-6-chloropyridazine
Smeltepunkt ∼218 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 110918
Formel vægt 129.55
Procent renhed 98%