Få mere at vide
3-Amino-6-chloropyridazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15171335 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15171335 50 g 50g
15254714 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15171335 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 382830500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5469-69-2
Molekylær formel C4H4ClN3
Molekylvægt (g/mol) 129.55
MDL nummer MFCD00051506
InChI nøgle DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-chloropyridazine, 3-pyridazinamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridazinamine, 6-amino-3-chloropyridazine, 6-chloro-3-aminopyridazine, 6-chloropyridazin-3-ylamine, 6-chloro-pyridazin-3-ylamine, unii-ijs443slzg, 3-chloro-6-pyridazinamine, 6-chloro-3-pyridazinylamine
PubChem CID 21643
IUPAC navn 6-chloropyridazin-3-amine
SMIL NC1=CC=C(Cl)N=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-6-chloropyridazine
Smeltepunkt 210.0°C to 211.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 50 g
Formel vægt 129.55
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-6-chloropyridazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.