Få mere at vide
3-Amino-6-chloro-5-methoxypyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451059
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451059 1 g 1g
15461059 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64033.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75711-01-2
Molekylær formel C6H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 158.59
MDL nummer MFCD09952112
InChI nøgle FJKVNEBFHWMVGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-chloro-5-methoxy pyridine, 3-amino-6-chloro-5-methoxypyridine, 5-amino-2-chloro-3-methoxypyridine, 3-pyridinamine, 6-chloro-5-methoxy, pubchem22114, 6-chloro-5-methoxypyridine-3-amine, 6-chloro-5-methyloxy-3-pyridinamine
PubChem CID 23456143
IUPAC navn 6-chlor-5-methoxypyridin-3-amin
SMIL COC1=C(Cl)N=CC(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-6-chloro-5-methoxypyridine
Mængde 1 g
Beilstein 15026636
Formel vægt 158.59
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof