Få mere at vide
3-Amino-6-chloro-4-picoline, 98%
Artikelnummer. 10622613 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10622613 1 g Glasflaske 1g
11926321 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10622613 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360990010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 66909-38-4 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66909-38-4
Molekylær formel C6H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 142.59
InChI nøgle PLSMBLIGZJWLEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-chloro-4-picoline, 5-amino-2-chloro-4-methylpyridine, 5-amino-2-chloro-4-picoline, 3-amino-6-chloro-4-methyl-pyridine, 3-pyridinamine, 6-chloro-4-methyl, pubchem6206, 6-chloro-4-methyl-3-pyridinamine, 6-chloro-4-methyl-3-pyridylamine, 3-amino-6-chloro-4-methylpyridine, 6-chloro-4-methyl-3-pyridineamine
PubChem CID 2734425
IUPAC navn 6-chlor-4-methylpyridin-3-amin
SMIL CC1=CC(=NC=C1N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-6-chloro-4-picoline
Smeltepunkt 69.0°C to 73.0°C
Farve Bordeaux til Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 142.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-6-chloro-4-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.