missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-6-chloro-4-phenylcarbostyril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-6-chloro-4-phenylcarbostyril |
| CAS | 5220-83-7 |
| Molekylær formel | C15 H11 Cl N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Amino-6-chloro-4-phenyl-carbostyril, 3-Amino-6-chloro-4-phenyl-2-quinolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(14(17)15(19)18-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,17H2,(H,18,19) |
| SMIL | NC1=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc3NC1=O |
| IUPAC navn | 3-amino-6-chloro-4-phenyl-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.71 |
| Formel vægt | 270.056 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?