Få mere at vide
3-Amino-6-chloro-4-(4-pyridinyl)-2-quinolinone Hydrazone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-6-chloro-4-(4-pyridinyl)-2-quinolinone Hydrazone |
| CAS | 1346606-48-1 |
| Molekylær formel | C14H12ClN5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-2-hydrazinyl-4-phenyl-3-quinolinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN4/c16-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)14(17)15(19-12)20-18/h1-8H,17-18H2,(H,19,20) |
| SMIL | NNc1nc2ccc(Cl)cc2c(c1N)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 6-chloro-2-hydrazinyl-4-phenylquinolin-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.74 |
| Formel vægt | 284.0829 |