missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-6-chloro-1-methyl-4-phenylquinolin-2(1H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
3-Amino-6-chloro-1-methyl-4-phenylquinolin-2(1H)-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-6-chloro-1-methyl-4-phenylquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 5220-02-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Amino-6-chloro-1-methyl-4-phenylquinolin-2(1H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H13 Cl N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Diazepam Imp. C (EP), Diazepam USP Related Compound B, Diazepam USP RC B, 3-Amino-6-chloro-1-methyl-4-phenylquinolin-2(1H)-one, 2(1H)-Quinolinone, 3-amino-6-chloro-1-methyl-4-phenyl-, Carbostyril, 3-amino-6-chloro-1-methyl-4-phenyl- (7CI,8CI), 3-Amino-6-chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinolinone, 2(1H)-Quinolone, 3-amino-6-chloro-1-methyl-4-phenyl-, 3-Amino-1,2-dihydro-6-chloro-1-methyl-4-phenylquinolin-2(1H)-one, 3-Amino-6-chloro-1-methyl-4-phenylcarbostyril, Diazepam Related Compound B, Diazepam Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClN2O/c1-19-13-8-7-11(17)9-12(13)14(15(18)16(19)20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,18H2,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)C(=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13)N |
| IUPAC navn | 3-amino-6-chloro-1-methyl-4-phenylquinolin-2-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?