Få mere at vide
3-amino-6-brompyrazin-2-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15595966 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15595966 5 g 5g
15585966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15595966 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457420050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 486424-37-7
Molekylær formel C5H4BrN3O2
Molekylvægt (g/mol) 218.01
InChI nøgle MTNAQEKMSVDTAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylic acid, 3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-amino-5-bromopyrazine-3-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo, pubchem22388, 3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylicacid, acmc-1bna1, ksc235o0r, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-6-bromo, 3-azanyl-6-bromanyl-pyrazine-2-carboxylic acid
PubChem CID 18521600
IUPAC navn 3-amino-6-brompyrazin-2-carboxylsyre
SMIL C1=C(N=C(C(=N1)N)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 218.01
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.