Få mere at vide
3-Amino-6-brom-1H-indazol, 97%
Artikelnummer. 15437007
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15437007 10 g 10g
15427007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34095.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 404827-77-6 | C7H6BrN3 | 212,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 404827-77-6
Molekylær formel C7H6BrN3
Molekylvægt (g/mol) 212.05
MDL nummer MFCD05665872
InChI nøgle WLDHNAMVDBASAW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2786631
IUPAC navn 6-brom-lH-indazol-3-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)NN=C2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Smeltepunkt 227 °C til 230 °C
Mængde 10 g
Synonym 3-amino-6-bromo-1h-indazole, 6-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 6-bromo, 6-bromo-1h-indazole-3-amine, pubchem17937, acmc-209jef, 6-bromo-3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,6-bromo, 3-amino-6-bromoindazole, 6-bromo-1h-indazole-3-ylamine
Formel vægt 212.05
Procent renhed 97%