Få mere at vide
3-amino-6-brom-1H-indazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10833201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10833201 5 g 5g
10883571 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10833201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435780050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 404827-77-6 | C7H6BrN3 | 212.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 404827-77-6
Molekylær formel C7H6BrN3
Molekylvægt (g/mol) 212.05
MDL nummer MFCD05665872
InChI nøgle WLDHNAMVDBASAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-6-bromo-1h-indazole, 6-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 6-bromo, 6-bromo-1h-indazole-3-amine, pubchem17937, acmc-209jef, 6-bromo-3-amino-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,6-bromo, 3-amino-6-bromoindazole, 6-bromo-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 2786631
IUPAC navn 6-brom-lH-indazol-3-amin
SMIL C1=CC2=C(C=C1Br)NN=C2N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-6-bromo-1H-indazole
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 175 °C til 178 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 212.05
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-6-bromo-1H-indazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.