Få mere at vide
3-Amino-5-tert-butylisoxazol, 97%
Artikelnummer. 11488947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488947 5 g 5g
11498947 25 g 25g
11408957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20567.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 55809-36-4 | C7H12N2O | 140,186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55809-36-4
Molekylær formel C7H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 140.186
MDL nummer MFCD00055620
InChI nøgle GGXGVZJHUKEJHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-tert-butylisoxazole, 5-tert-butylisoxazol-3-amine, 3-amino-5-t-butylisoxazole, 5-tert-butyl isoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 5-1,1-dimethylethyl, 3-amino-5-tertbutylisoxazole, 5-tert-butyl-isoxazol-3-ylamine, 3-amino-5-tert-butyl isoxazole, 5-tert-butyl isoxazole-3-ylamine
PubChem CID 171473
IUPAC navn 5-tert-butyl-1,2-oxazol-3-amin
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=NO1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-tert-butylisoxazole
Smeltepunkt 110°C to 113°C
Mængde 5 g
Beilstein 1100990
Formel vægt 140.19
Procent renhed 97%