Få mere at vide
3-amino-5-(tert-butyl)thiophen-2-carboxamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572012
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10572012 1 g 1g
10364522 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572012 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK00992DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175137-04-9
Molekylær formel C9H14N2OS
Molekylvægt (g/mol) 198.28
MDL nummer MFCD00068165
InChI nøgle MKHZJBZWKNDDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxamid, 2-thiophenecarboxamide,3-amino-5-1,1-dimethylethyl, 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboximidic acid, pubchem13396, maybridge1_003717, 3-amino-5-t-butyl thiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxamide, 5-tert-butyl-3-aminothiophene-2-carboxamide, 3-amino-5-tert-buty thiophene-2-carboxamide
PubChem CID 2735293
IUPAC navn 3-amino-5-tert-butylthiophen-2-carboxamid
SMIL CC(C)(C)C1=CC(N)=C(S1)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxamide
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 198.29
Procent renhed 97%