Få mere at vide
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole, 98%
Artikelnummer. 11440723
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440723 25 g 25g
11420723 1 g 1g
11430723 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440723 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12750.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 82560-12-1 | C7H13N3 | 139.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82560-12-1
Molekylær formel C7H13N3
Molekylvægt (g/mol) 139.20
MDL nummer MFCD00067987,MFCD00082631
InChI nøgle ZHBXGHWSVIBUCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-tert-butylpyrazole, 3-tert-butyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-tert-butylpyrazole, 3-amino-5-tert-butyl-1h-pyrazole, 5-tert-butyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-t-butylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-1,1-dimethylethyl, 5-tert-butyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-tert-butyl-1h-pyrazole
PubChem CID 522787
IUPAC navn 5-tert-butyl-1H-pyrazol-3-amine
SMIL CC(C)(C)C1=CC(N)=NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Mængde 25 g
Formel vægt 139.2
Procent renhed 98%