Få mere at vide
3-amino-5-phenylpyrazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10374312 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10374312 1 g Glasflaske 1g
10212962 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374312 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 368020010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1572-10-7
Molekylær formel C9H9N3
Molekylvægt (g/mol) 159.19
MDL nummer MFCD00191749
InChI nøgle PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 136655
IUPAC navn 5-phenyl-lH-pyrazol-3-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-phenylpyrazole
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 118°C to 121°C
Farve Brun til rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 24, 148
Formel vægt 159.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Sekretesspolicy.