Få mere at vide
3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazol, 98%
Artikelnummer. 11490613
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490613 25 g 25g
11470613 1 g 1g
11480613 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490613 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12701.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 1572-10-7 | C9H9N3 | 159,192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1572-10-7
Molekylær formel C9H9N3
Molekylvægt (g/mol) 159.192
MDL nummer MFCD00191749
InChI nøgle PWSZRRFDVPMZGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-5-phenylpyrazole, 5-amino-3-phenylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 5-amino-3-phenyl, 3-amino-5-phenyl-1h-pyrazole, 5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-phenyl, 5-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 136655
IUPAC navn 5-phenyl-lH-pyrazol-3-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-phenyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 124 °C til 128 °C
Mængde 25 g
Beilstein 4947
Formel vægt 159.19
Procent renhed 98%