Få mere at vide
3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazol, 96%
Artikelnummer. 15466377
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15466377 250 mg 250mg
15446377 1 g 1g
15456377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15466377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33552.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 27182-54-3 | C8H7N3S | 177,225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27182-54-3
Molekylær formel C8H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 177.225
MDL nummer MFCD00159799
InChI nøgle WOZDQVLZCXNJPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl-amine, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazole-3-amine, #
PubChem CID 554203
IUPAC navn 5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NS2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole
Smeltepunkt 136 °C til 137 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 177.23
Procent renhed 96%