Få mere at vide
3-amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446377
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15446377
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33552.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27182-54-3 | C8H7N3S | 177.225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27182-54-3
Molekylær formel C8H7N3S
Molekylvægt (g/mol) 177.225
MDL nummer MFCD00159799
InChI nøgle WOZDQVLZCXNJPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl-amine, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazole-3-amine, #
PubChem CID 554203
IUPAC navn 5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NS2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole
Smeltepunkt 136°C to 137°C
Mængde 1 g
Formel vægt 177.23
Procent renhed 96%