Få mere at vide
3-Amino-5-nitrophenylboronic Acid, Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-5-nitrophenylboronic Acid, Hydrochloride |
| CAS | 389621-79-8 |
| Molekylær formel | C6H7BN2O4 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Boronic acid, (3-amino-5-nitrophenyl)-, monohydrochloride (9CI), 3-Amino-5-nitrophenylboronic acid hydrochloride, B-(3-Amino-5-nitrophenyl)boronic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7BN2O4.ClH/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(3-5)9(12)13;/h1-3,10-11H,8H2;1H |
| SMIL | Cl.Nc1cc(cc(c1)[N+](=O)[O-])B(O)O |
| IUPAC navn | (3-amino-5-nitrophenyl)boronic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.4 |