Få mere at vide
3-Amino-5-nitrobenzeneboronic acid hydrochloride, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15400016
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400016 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15400016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52674.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-nitrobenzeneboronic acid hydrochloride
CAS 389621-79-8
Smeltepunkt 136°C to 141°C
Molekylær formel C6H8BClN2O4
MDL nummer MFCD03411933
Mængde 250 mg
Synonym 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenylboronic acid, hcl, 3-amino-5-nitrophenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hcl salt, 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hydrochloride salt, 3-amino-5-nitrophenyl boronic acid hcl, 3-amino-5-nitrobenzeneboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenyboronic acid hcl salt, 3-azanyl-5-nitro-phenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-nitrophenyl-boronic acid monohydrochloride
InChI nøgle QRMMGONMBRVVKK-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])N)(O)O.Cl
IUPAC navn (3-amino-5-nitrophenyl)boronic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 218.4
PubChem CID 16427089
Formel vægt 218.4
Procent renhed 96%