missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-5-nitro-o-toluamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide |
| CAS | 3572-44-9 |
| Molekylær formel | C8 H9 N3 O3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | o-Toluamide, 3-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide, 3-Amino-5-nitro-o-toluamide, Anot |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O3/c1-4-6(8(10)12)2-5(11(13)14)3-7(4)9/h2-3H,9H2,1H3,(H2,10,12) |
| SMIL | Cc1c(N)cc(cc1C(=O)N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-amino-2-methyl-5-nitrobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.18 |
| Formel vægt | 195.0644 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?