missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Amino-5-nitro-o-toluamide, TRC

Artikelnummer. 30316581
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316581 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316581 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1052005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide
CAS 3572-44-9
Molekylær formel C8 H9 N3 O3
Mængde 5 mg
Synonym o-Toluamide, 3-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide, 3-Amino-5-nitro-o-toluamide, Anot
InChI formel InChI=1S/C8H9N3O3/c1-4-6(8(10)12)2-5(11(13)14)3-7(4)9/h2-3H,9H2,1H3,(H2,10,12)
SMIL Cc1c(N)cc(cc1C(=O)N)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 3-amino-2-methyl-5-nitrobenzamide
Molekylvægt (g/mol) 195.18
Formel vægt 195.0644
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.