Få mere at vide
3-Amino-5-methylthio-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417525
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417525 1 g 1g
11416400 5 g 5g
11426400 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15417525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20991.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 72760-85-1 | Molecular Formula: C5H6N4S | Molecular Weight: 154.191 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72760-85-1
Molekylær formel C5H6N4S
Molekylvægt (g/mol) 154.191
MDL nummer MFCD00052745
InChI nøgle IUVUVQGOSHLPJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylthio pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-5-methylthiopyrazole, 5-amino-3-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-3-methylthiopyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile,3-amino-5-methylthio, 5-amino-3-methylthio-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-5-methylsulfanyl-2h-pyrazole-4-carbonitrile
PubChem CID 736200
IUPAC navn 5-amino-3-methylsulfanyl-lH-pyrazol-4-carbonitril
SMIL CSC1=NNC(=C1C#N)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-methylthio-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Smeltepunkt 148 °C til 150 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 154.19
Procent renhed 97%