Få mere at vide
3-Amino-5-methylisoxazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylisoxazol-3-amine |
| CAS | 1072-67-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 H6 N2 O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 5-Methylisoxazol-3-amine, Sulfamethoxazole Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6) |
| SMIL | Cc1onc(N)c1 |
| IUPAC navn | 5-methyl-1,2-oxazol-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.1 |
| Vis mere |