Få mere at vide
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol, 97%
Artikelnummer. 11424753
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424753 25 g 25g
11414753 5 g 5g
11339519 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424753 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11642.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 31230-17-8 | C4H7N3 | 97,121 g/mol
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol blev anvendt som beta-sheet-skabelon til at undersøge dets interaktion med ferrocenoyl-dipeptider. Det bruges også til syntese af 4-aryl-3,7,7-trimethyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]quinolin-5-oner. Det kan reagere med 4-ethoxymethylen-2-phenyl-4H-oxazol-5-on for at få N-(2-methyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-benzamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-
Amino-5-methyl-1H-pyrazol blev anvendt som beta-sheet-skabelon til at undersøge dets interaktion med ferrocenoyl-dipeptider. Det bruges også til syntese af 4-aryl-3,7,7-trimethyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]quinolin-5-oner. Det kan reagere med 4-ethoxymethylen-2-phenyl-4H-oxazol-5-on for at få N-(2-methyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-benzamid.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan
og methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares ved -20 °C. Opbevares under tør inert gas væk fra oxidationsmidler og luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31230-17-8
Molekylær formel C4H7N3
Molekylvægt (g/mol) 97.121
MDL nummer MFCD00075180
InChI nøgle FYTLHYRDGXRYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methylpyrazole, 3-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-methyl, 5-amino-3-methylpyrazole, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole, 5-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-methyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 5-methylpyrazol-3-amine
PubChem CID 93146
IUPAC navn 5-methyl-lH-pyrazol-3-amin
SMIL CC1=CC(=NN1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 42 °C til 47 °C
Kogepunkt 212 °C til 213 °C (14 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 1904
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i dichlorometan og methanol.
Formel vægt 97.12
Procent renhed 97%