Få mere at vide
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol, 97%
Beskrivelse
3-Amino-5-methyl-1H-pyrazol blev anvendt som beta-sheet-skabelon til at undersøge dets interaktion med ferrocenoyl-dipeptider. Det bruges også til syntese af 4-aryl-3,7,7-trimethyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]quinolin-5-oner. Det kan reagere med 4-ethoxymethylen-2-phenyl-4H-oxazol-5-on for at få N-(2-methyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-benzamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Amino-5-methyl-1H-pyrazol blev anvendt som beta-sheet-skabelon til at undersøge dets interaktion med ferrocenoyl-dipeptider. Det bruges også til syntese af 4-aryl-3,7,7-trimethyl-2,4,6,7,8,9-hexahydropyrazolo[3,4-b]quinolin-5-oner. Det kan reagere med 4-ethoxymethylen-2-phenyl-4H-oxazol-5-on for at få N-(2-methyl-7-oxo-4,7-dihydro-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)-benzamid.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan
og methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares ved -20 °C. Opbevares under tør inert gas væk fra oxidationsmidler og luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-5-methyl-1H-pyrazole |
| Smeltepunkt | 42 °C til 47 °C |
| Kogepunkt | 212 °C til 213 °C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1904 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dichlorometan og methanol. |
| Formel vægt | 97.12 |
| Procent renhed | 97% |