Få mere at vide
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440196
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440196 250 mg 250mg
15430196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52904.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 380430-56-8
Molekylær formel C8H11BClNO4
Molekylvægt (g/mol) 231.439
MDL nummer MFCD04971992
InChI nøgle NOMZZWSCDMMVAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-methoxycarbonylphenylboronic acid, hcl, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonylphenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonylphenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonylphenylboronic acid hcl, benzoicacid, 3-amino-5-borono-, 1-methyl ester, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenylboronic acid hcl, 3-azanyl-5-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-5-methoxycarbonyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16427084
IUPAC navn (3-amino-5-methoxycarbonylphenyl)boronic acid;hydrochloride
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)N)C(=O)OC)(O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Smeltepunkt 220°C to 226°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 231.44
Procent renhed 97%