Få mere at vide
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazol, TRC
Artikelnummer. 30319822
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30319822 10 g
1 options
Artikelnummer. 30319822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61294510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
CAS 16691-43-3
Molekylær formel C2H4N4S
Mængde 10 g
Synonym 3-Imino-5-thiourazole, 5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
InChI formel InChI=1S/C2H4N4S/c3-1-4-2(7)6-5-1/h(H4,3,4,5,6,7)
SMIL NC1=NC(=S)NN1
IUPAC navn 5-amino-1,2-dihydro-1,2,4-triazol-3-thion
Molekylvægt (g/mol) 116.14
Formel vægt 116.0157