Få mere at vide
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10206120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
50g; Glass bottle
Artikelnummer.
10206120 50g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10206120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161160500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-mercapto-1, 2, 4-triazole
Navn note 99%
CAS 16691-43-3
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve White to Beige
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C2H4N4S
MDL nummer MFCD00005231
Mængde 50 g
Synonym 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
InChI nøgle WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC(=S)NN1
IUPAC navn 5-amino-2,3-dihydro-1H-1,2,4-triazole-3-thione
Molekylvægt (g/mol) 116.14
PubChem CID 2723869
Formel vægt 116.15
Procent renhed ≥98.5% (Acid), 98% (HPLC)
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.