Få mere at vide
3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazol, 97+%
Artikelnummer. 11462288
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462288 5 g 5g
11472288 25 g 25g
11482288 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15242.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 16691-43-3 | C2H4N4S | 116,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16691-43-3
Molekylær formel C2H4N4S
Molekylvægt (g/mol) 116.14
MDL nummer MFCD00005231
InChI nøgle WZUUZPAYWFIBDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole, iminothiourazole, 3-imino-5-thiourazole, 3-amino-1h-1,2,4-triazole-5-thiol, 5-amino-4h-1,2,4-triazole-3-thiol, 3-amino-1,2,4-triazole-5-thiol, s-triazole-3-thiol, 5-amino, 3h-1,2,4-triazole-3-thione, 5-amino-1,2-dihydro, 5-amino-1,2-dihydro-3h-1,2,4-triazole-3-thione, unii-353f2d8l1z
PubChem CID 2723869
SMIL NC1=NC(=S)NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
Smeltepunkt >300°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 112404
IUPAC navn 5-amino-1,2-dihydro-1,2,4-triazol-3-thion
Formel vægt 116.15
Procent renhed ≥98%