Få mere at vide
3-Amino-5-iod-1H-indazol, 97%
Artikelnummer. 15427167
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427167 5 g 5g
15437167 250 mg 250mg
15417167 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15427167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34227.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 88805-76-9 | C7H6IN3 | 259,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88805-76-9
Molekylær formel C7H6IN3
Molekylvægt (g/mol) 259.05
MDL nummer MFCD09261138
InChI nøgle GBUVSJWTWOWRSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-iodo-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,5-iodo, 1h-indazol-3-amine, 5-iodo, 3-amino-5-iodoindazole, acmc-20f1u4, 5-iodo-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 20135868
IUPAC navn 5-iod-lH-indazol-3-amin
SMIL NC1=NNC2=CC=C(I)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Smeltepunkt 177 °C til 179 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 259.05
Procent renhed 97%