Få mere at vide
3-amino-5-iod-1H-indazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10371710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10371710 1 g 1g
10240010 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435800010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 88805-76-9
Molekylær formel C7H6IN3
Molekylvægt (g/mol) 259.05
MDL nummer MFCD09261138
InChI nøgle GBUVSJWTWOWRSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-iodo-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine,5-iodo, 1h-indazol-3-amine, 5-iodo, 3-amino-5-iodoindazole, acmc-20f1u4, 5-iodo-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 20135868
IUPAC navn 5-iod-lH-indazol-3-amin
SMIL NC1=NNC2=CC=C(I)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-iodo-1H-indazole
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182 °C til 188 °C
Farve Hvid til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 259.05
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.