Få mere at vide
3-amino-5-hydroxybenzoesyre-hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10560554
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10560554 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10146433 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10560554 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07975DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 14206-69-0
Molekylær formel C7H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 189.60
MDL nummer MFCD00043420
InChI nøgle CXESTILCPSBCGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride, ahba hydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hcl, 3-amino-5-hydroxy-benzoic acid hydrochloride, benzoic acid, 3-amino-5-hydroxy-, hydrochloride, 3-amino-5-carboxyphenol hydrochloride, 3-carboxy-5-hydroxyanilne hydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid, chloride, 3-amino-5-hydroxybenzoicacidhydrochloride, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229779
IUPAC navn 3-amino-5-hydroxybenzoesyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NC1=CC(O)=CC(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-amino-5-hydroxybenzoic acid hydrochloride hydrate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 207.62
Procent renhed 95%