Få mere at vide
3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazol, 98%
Artikelnummer. 11410253
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410253 5 g 5g
11420253 25 g 25g
11430253 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11412.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6126-22-3 | C3H5N3O | 99,093 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6126-22-3
Molekylær formel C3H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 99.093
MDL nummer MFCD00022384
InChI nøgle QZBGOTVBHYKUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-hydroxypyrazole, 3-amino-1h-pyrazol-5-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3-ol, 5-amino-1h-pyrazol-3 2h-one, 3-amino-1,2-dihydropyrazol-5-one, 5-aminopyrazol-3-ol, 5-amino-2h-pyrazol-3-ol, 3-pyrazolin-5-one, 3-amino, 5-amino-2,3-dihydro-1h-pyrazol-3-one, 1h-pyrazol-5-ol, 3-amino
PubChem CID 96221
IUPAC navn 5-amino-1,2-dihydropyrazol-3-on
SMIL C1=C(NNC1=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-hydroxy-1H-pyrazole
Smeltepunkt ∼210°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 507793
Formel vægt 99.09
Procent renhed 98%