missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Amino-5-fluoropyridine, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15487027
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487027 5 g 5g
15477027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15487027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34111.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 210169-05-4
Molekylær formel C5H5FN2
Molekylvægt (g/mol) 112.107
MDL nummer MFCD00234073
InChI nøgle ZRORIJXOWXYPMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-fluoropyridine, 5-amino-3-fluoropyridine, 3-pyridinamine, 5-fluoro, 5-fluoro-3-pyridylamine, 5-fluoro-3-pyridinamine, 3-fluoro-5-aminopyridine, 5-fluoropyridin-3-ylamine, 3-amine-5-fluoro-pyridin, 3-amino-5-fluoro-pyridin, 3-amine-5-fluoro-pyridine
PubChem CID 574450
IUPAC navn 5-fluorpyridin-3-amin
SMIL C1=C(C=NC=C1F)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-fluoropyridine
Smeltepunkt 85°C to 89°C
Mængde 5 g
Formel vægt 112.11
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.