missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-5-ethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-5-ethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| CAS | 1139-11-3 |
| Molekylær formel | C11H13N3O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(15)14(12)10(16)13-11/h3-7H,2,12H2,1H3,(H,13,16) |
| SMIL | CCC1(NC(=O)N(N)C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-amino-5-ethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.23 |
| Formel vægt | 219.1008 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?