Få mere at vide
3-amino-5-ethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10037839
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10037839 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10037839 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00221DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
CAS 1904-24-1
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H9N3
MDL nummer MFCD08060982
Mængde 1 g
Synonym 3-ethyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-3-ethyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-ethylpyrazole, 3-amino-5-ethyl-1h-pyrazole, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-ethyl, 5-ethyl-2h-pyrazol-3-amine, ethyl-5-aminopyrazole, 3-amino-5-ethypyrazole, 1h-pyrazol-5-amine, 3-ethyl
InChI nøgle AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCC1=CC(N)=NN1
IUPAC navn 5-ethyl-lH-pyrazol-3-amin
Molekylvægt (g/mol) 111.15
PubChem CID 21991095
Formel vægt 111.15
Procent renhed 97%