Få mere at vide
3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid |
| CAS | 870997-85-6 |
| Molekylær formel | C6H5BrN2O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,8H2,(H,10,11) |
| SMIL | Nc1cc(Br)cnc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.02 |
| Formel vægt | 215.9534 |