Få mere at vide
3-amino-5-bromobenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30312650
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30312650 1 g
1 options
Artikelnummer. 30312650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6015851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 54962-75-3
Molekylær formel C7 H5 Br F3 N
Mængde 1 g
Synonym Benzenamine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)-, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 3-Amino-5-bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine
InChI formel InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2
SMIL Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-bromo-5-(trifluormethyl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 240.0205
Formel vægt 238.9557