Få mere at vide
3-amino-5-bromobenzotrifluorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 54962-75-3 |
| Molekylær formel | C7 H5 Br F3 N |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Benzenamine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)-, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 3-Amino-5-bromo-1-trifluoromethylbenzene, 3-Amino-5-bromobenzotrifluoride, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2 |
| SMIL | Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-bromo-5-(trifluormethyl)anilin |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.0205 |
| Formel vægt | 238.9557 |