Få mere at vide
3-amino-5-brom-2-methoxypyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410628
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15410628 250 mg 250mg
15490618 1 g 1g
15400628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54299.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 884495-39-0 | Molekylformel: C6H7BrN2O | Molekylvægt: 203,039 g/mol
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridin bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridin bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 884495-39-0
Molekylær formel C6H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 203.039
MDL nummer MFCD07368887
InChI nøgle HJOOFLFWIISCAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-bromo-2-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinamine, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl methyl ether, 5-bromo-2-methoxy-3-aminopyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-cyanopyridine, 5-bromo-2-methyloxy-3-pyridinamine, 3-pyridinamine,5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-pyridin-3-ylamine, pubchem17164, acmc-209qtg
PubChem CID 44754869
IUPAC navn 5-bromo-2-methoxypyridin-3-amin
SMIL COC1=NC=C(C=C1N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Smeltepunkt 53 °C til 55 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 203.04
Procent renhed 96%