Få mere at vide
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400628
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400628 5 g 5g
15410628 250 mg 250mg
15490618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54299.06
Request Bulk or Custom Format
3-Amino-5-brom-2-methoxypyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Amino-5-brom-2-methoxypyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 884495-39-0
Molekylær formel C6H7BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 203.039
MDL nummer MFCD07368887
InChI nøgle HJOOFLFWIISCAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-bromo-2-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinamine, 3-amino-5-bromopyridin-2-yl methyl ether, 5-bromo-2-methoxy-3-aminopyridine, 5-bromo-2-methoxy-3-cyanopyridine, 5-bromo-2-methyloxy-3-pyridinamine, 3-pyridinamine,5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-pyridin-3-ylamine, pubchem17164, acmc-209qtg
PubChem CID 44754869
IUPAC navn 5-brom-2-methoxypyridin-3-amin
SMIL COC1=NC=C(C=C1N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Smeltepunkt 53°C to 55°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 203.04
Procent renhed 96%