Få mere at vide
3-Amino-5-bromo-2-hydroxypyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458028
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458028 1 g 1g
15468028 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61479.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98786-86-8
Molekylær formel C5H5BrN2O
Molekylvægt (g/mol) 189.01
MDL nummer MFCD03840438
InChI nøgle ULOVLVWNSQNABA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-bromopyridin-2-ol, 3-amino-5-bromo-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-amino-5-bromopyridine, 3-amino-5-bromopyridin-2 1h-one, 3-amino-5-bromo-2-pyridinol, 3-amino-5-bromo-pyridin-2-ol, 2 1h-pyridinone, 3-amino-5-bromo, pubchem6513, pubchem18742, acmc-20a0ks
PubChem CID 13434515
IUPAC navn 3-amino-5-brom-lH-pyridin-2-on
SMIL NC1=CC(Br)=CNC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-bromo-2-hydroxypyridine
Mængde 1 g
Formel vægt 189.01
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof