Få mere at vide
3-Amino-5-bromo-1H-indazole, 95%
Artikelnummer. 10371770 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10371770 5 g 5g
10018339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10371770 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 61272-71-7 | C7H6BrN3 | 212.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61272-71-7
Molekylær formel C7H6BrN3
Molekylvægt (g/mol) 212.05
MDL nummer MFCD03426696
InChI nøgle OMPYFDJVSAMSMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-5-bromo-1h-indazole, 3-amino-5-bromoindazole, 5-bromo-1h-indazol-3-ylamine, 1h-indazol-3-amine, 5-bromo, 5-bromo-1h-indazole-3-ylamine, pubchem18573, 3-amino-5-bromo-indazole, acmc-1b3h9, 5-bromo-1h-indazole-3-amine
PubChem CID 817910
IUPAC navn 5-bromo-1H-indazol-3-amine
SMIL NC1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-5-bromo-1H-indazole
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 237°C to 238°C
Farve Colorless
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 212.05
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-5-bromo-1H-indazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.