missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Amino-5-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]thiophene-2-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-5-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 494772-87-1 |
| Molekylær formel | C16H19N3O2S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Amino-5-[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]-2-thiophenecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O2S/c17-13-9-14(22-15(13)16(18)20)12-3-1-11(2-4-12)10-19-5-7-21-8-6-19/h1-4,9H,5-8,10,17H2,(H2,18,20) |
| SMIL | C1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C(=O)N)S2)N)CN3CCOCC3 |
| IUPAC navn | 3-amino-5-[4-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]thiophene-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.41 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?