Få mere at vide
3-Amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Mikromol
Artikelnummer. 30463530
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463530 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463530 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3588.010025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid
CAS 22871-58-5
Analyt- eller komponentnavne 3-amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H9 I3 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Amino-2,4,6-triiodo-3-[N-(2-hydroxyethyl)aminocarbonyl]benzoic acid, 3-Amino-5-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid, Isophthalamic acid, 5-amino-N-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodo- (8CI), 2,4,6-Triiodo-3-(N-hydroxyethylcarbamoyl)-5-aminobenzoic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodo-(N-β-hydroxyethyl)isophthalic acid monoamide, Ioxaglic acid EP impurity A, Ioxilan Related Compound A, Ioxaglic Acid Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H9I3N2O4/c11-5-3(9(17)15-1-2-16)6(12)8(14)7(13)4(5)10(18)19/h16H,1-2,14H2,(H,15,17)(H,18,19)
Løsningstype Neat
SMIL Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)NCCO)c1I
IUPAC navn 3-amino-5-(2-hydroxyethylcarbamoyl)-2,4,6-triiodobenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 601.9
Mængde 25 mg
Formel vægt 601.7696 g/mol