Få mere at vide
3-Amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Mikromol
Beskrivelse
3-Amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid |
| CAS | 22871-58-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-amino-5-[(2-hydroxyethyl)carbamoyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H9 I3 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Amino-2,4,6-triiodo-3-[N-(2-hydroxyethyl)aminocarbonyl]benzoic acid, 3-Amino-5-[[(2-hydroxyethyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodobenzoic acid, Isophthalamic acid, 5-amino-N-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-triiodo- (8CI), 2,4,6-Triiodo-3-(N-hydroxyethylcarbamoyl)-5-aminobenzoic acid, 5-Amino-2,4,6-triiodo-(N-β-hydroxyethyl)isophthalic acid monoamide, Ioxaglic acid EP impurity A, Ioxilan Related Compound A, Ioxaglic Acid Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9I3N2O4/c11-5-3(9(17)15-1-2-16)6(12)8(14)7(13)4(5)10(18)19/h16H,1-2,14H2,(H,15,17)(H,18,19) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Nc1c(I)c(C(=O)O)c(I)c(C(=O)NCCO)c1I |
| Vis mere |