Få mere at vide
3-Amino-5-[[[2,3-bis(acetyloxy)propyl]amino]carbonyl]-2,4,6-triiodo-benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Amino-5-(((2,3-bis(acetyloxy)propyl)amino)carbonyl)-2,4,6-triiodo-benzoic Acid |
| CAS | 122731-59-3 |
| Molekylær formel | C15 H15 I3 N2 O7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Iopromide Ep Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15I3N2O7/c1-5(21)26-4-7(27-6(2)22)3-20-14(23)8-10(16)9(15(24)25)12(18)13(19)11(8)17/h7H,3-4,19H2,1-2H3,(H,20,23)(H,24,25) |
| SMIL | CC(=O)OCC(CNC(=O)c1c(I)c(N)c(I)c(C(=O)O)c1I)OC(=O)C |
| IUPAC navn | 3-amino-5-(2,3-diacetyloxypropylcarbamoyl)-2,4,6-triiodobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 716.002 |
| Formel vægt | 715.801 |