Få mere at vide
3-amino-4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylsyre,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10163672
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10163672 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10163672 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW03132DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
CAS 849066-52-0
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H8F3NO2S
MDL nummer MFCD00115029
Mængde 1 g
Synonym 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-phenyl-5-trifluoromethyl
InChI nøgle BPFFXVCOJJGNQU-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=C(SC(=C1C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
IUPAC navn 3-amino-4-phenyl-5-(trifluormethyl)thiophen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 287.26
PubChem CID 2740235
Formel vægt 287.26
Procent renhed 95%