Få mere at vide
3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole, 95%
Artikelnummer. 11425650
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425650 5 g 5g
11415650 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425650 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25895.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5591-70-8 | C9H9N3 | 159.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5591-70-8
Molekylær formel C9H9N3
Molekylvægt (g/mol) 159.192
MDL nummer MFCD01693715
InChI nøgle QEHKQNYBBLCFIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-phenylpyrazole, 3-amino-4-phenyl-1h-pyrazole, 4-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, usaf el-34, 3-amino-4-phenyl pyrazole, 4-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 4-phenyl-9ci, 4-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, pyrazole, 3-amino-4-phenyl
PubChem CID 79703
IUPAC navn 4-phenyl-lH-pyrazol-5-amin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=C(NN=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-phenyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 170°C to 173°C
Mængde 5 g
Formel vægt 159.19
Procent renhed 95%