Få mere at vide
3-Amino-4-methylpyridine, 98%
Artikelnummer. 11385575
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11385575 5 g 5g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11385575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19730.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3430-27-1 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3430-27-1
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.144
MDL nummer MFCD00128871
InChI nøgle IBKMZYWDWWIWEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-methylpyridine, 3-amino-4-picoline, 3-pyridinamine, 4-methyl, 4-methyl-3-pyridinamine, 4-methyl-pyridin-3-ylamine, unii-9hn55rq07b, 4-methyl-3-pyridylamine, 4-methylpyridine-3-amine, 3-amino-4-methyl pyridine, 3-amino-4-methylpyridine 3-amino-4-picoline
PubChem CID 137935
IUPAC navn 4-methylpyridin-3-amin
SMIL CC1=C(C=NC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-methylpyridine
Smeltepunkt 102°C to 106°C
Kogepunkt 254°C
Lugt Unpleasant
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 107792
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 108.14
Procent renhed 98%