Få mere at vide
3-Amino-4-methylpyridine, 97%
Artikelnummer. 10196337 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10196337 5 g Glasflaske 5g
10460768 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10196337 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429860050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3430-27-1 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3430-27-1
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00128871
InChI nøgle IBKMZYWDWWIWEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-methylpyridine, 3-amino-4-picoline, 3-pyridinamine, 4-methyl, 4-methyl-3-pyridinamine, 4-methyl-pyridin-3-ylamine, unii-9hn55rq07b, 4-methyl-3-pyridylamine, 4-methylpyridine-3-amine, 3-amino-4-methyl pyridine, 3-amino-4-methylpyridine 3-amino-4-picoline
PubChem CID 137935
IUPAC navn 4-methylpyridin-3-amin
SMIL CC1=C(C=NC=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Amino-4-methylpyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 101.0°C to 102.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 108.14
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4-methylpyridine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.